Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951602-1G OR951602-250MG
APOSOR951602-1GEA 6910 CZK
APOSOR951602-1G APOSOR951602-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697530
CAS číslo: 130473-26-6