Tisk…
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951600-1G OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA 2730 CZK
APOSOR951600-1G APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655358
CAS číslo: 135417-65-1