2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951580-1G
OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA
7050
CZK
APOSOR951580-1G
APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234913 CAS číslo: 410545-65-2 |