Tisk…
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951572-1G OR951572-250MG
APOSOR951572-1GEA 14290 CZK
APOSOR951572-1G APOSOR951572-250MG
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026344
CAS číslo: 928821-18-5