Tisk…
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951560-1G
APOSOR951560-1GEA 3440 CZK
APOSOR951560-1G
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620004
CAS číslo: 511249-17-5