Tisk…
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951537-100MG OR951537-250MG
APOSOR951537-100MGEA 1990 CZK
APOSOR951537-100MG APOSOR951537-250MG
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101268
CAS číslo: 1332832-16-2