Tisk…
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(5-Oxazolyl)phenol
OR951536-1G OR951536-250MG OR951536-5G
APOSOR951536-1GEA 3640 CZK
APOSOR951536-1G APOSOR951536-250MG APOSOR951536-5G
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00207683
CAS číslo: 1128-71-8