Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951535-1G
OR951535-5G
APOSOR951535-1GEA
2940
CZK
APOSOR951535-1G
APOSOR951535-5G
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06204805 CAS číslo: 66787-70-0 |