Tisk…
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951528-1G OR951528-5G
APOSOR951528-1GEA 1660 CZK
APOSOR951528-1G APOSOR951528-5G
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid 98%
6-Methoxy-3-pyridineacetic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09924951
CAS číslo: 902130-87-4