Tisk…
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951509-1G OR951509-250MG
APOSOR951509-1GEA 11810 CZK
APOSOR951509-1G APOSOR951509-250MG
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186282
CAS číslo: 164648-76-4