5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951480-1G
APOSOR951480-1GEA
2150
CZK
APOSOR951480-1G
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine
Vzorec:
C₈H₁₁N₃ MW: 149,193 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08060043 CAS číslo: 2305-85-3 |