Tisk…
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951450-1G OR951450-250MG OR951450-5G
APOSOR951450-1GEA 8270 CZK
APOSOR951450-1G APOSOR951450-250MG APOSOR951450-5G
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04970993
CAS číslo: 704877-65-6