Tisk…
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951446-25G OR951446-100G
APOSOR951446-25GEA 1820 CZK
APOSOR951446-25G APOSOR951446-100G
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09029389
CAS číslo: 17994-94-4