Tisk…
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951426-10G OR951426-1G OR951426-5G
APOSOR951426-10GEA 14290 CZK
APOSOR951426-10G APOSOR951426-1G APOSOR951426-5G
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
MW: 190.156 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07352166
CAS číslo: 59663-66-0