Tisk…
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951417-1G OR951417-250MG
APOSOR951417-1GEA 2690 CZK
APOSOR951417-1G APOSOR951417-250MG
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495902
CAS číslo: 887625-09-4