Tisk…
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951412-1G OR951412-250MG
APOSOR951412-1GEA 12400 CZK
APOSOR951412-1G APOSOR951412-250MG
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione 95%
6-Phenylazaperhydroine-2,4-dione
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568157
CAS číslo: 118264-04-3