Tisk…
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951404-1G OR951404-250MG
APOSOR951404-1GEA 12400 CZK
APOSOR951404-1G APOSOR951404-250MG
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
2-Allyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00996134
CAS číslo: 584-82-7