Tisk…
3-tert-Butyl-4-hydroxyfuran-2(5H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951398-1G OR951398-250MG
APOSOR951398-1GEA 22950 CZK
APOSOR951398-1G APOSOR951398-250MG
3-tert-Butyl-4-hydroxyfuran-2(5H)-one 95%
3-tert-Butyl-4-hydroxyfuran-2(5H)-one
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236783
CAS číslo: 114908-93-9