Tisk…
N-Ethyl-4-chlorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951397-5G
APOSOR951397-5GEA 4100 CZK
APOSOR951397-5G
N-Ethyl-4-chlorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-chlorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₂ClN
MW: 169,651 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045212
CAS číslo: 69957-83-1