Tisk…
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951389-1G OR951389-250MG
APOSOR951389-1GEA 6090 CZK
APOSOR951389-1G APOSOR951389-250MG
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(4-Piperidyl)-1-butanol
Vzorec: C₉H₁₉NO
MW: 157,253 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02178381
CAS číslo: 57614-92-3