Tisk…
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951362-10G OR951362-1G OR951362-5G
APOSOR951362-10GEA 21490 CZK
APOSOR951362-10G APOSOR951362-1G APOSOR951362-5G
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07339548
CAS číslo: 135277-07-5