Tisk…
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951350-1G OR951350-250MG
APOSOR951350-1GEA 6680 CZK
APOSOR951350-1G APOSOR951350-250MG
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141,125 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11975599
CAS číslo: 79068-31-8