Tisk…
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951340-25G
APOSOR951340-25GEA 4530 CZK
APOSOR951340-25G
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656779
CAS číslo: 78397-15-6