Tisk…
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951320-100G OR951320-25G
APOSOR951320-100GEA 6750 CZK
APOSOR951320-100G APOSOR951320-25G
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565654
CAS číslo: 78515-16-9