Tisk…
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951302-1G OR951302-250MG
APOSOR951302-1GEA 8070 CZK
APOSOR951302-1G APOSOR951302-250MG
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₄
MW: 169,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12401649
CAS číslo: 1171919-98-4