Tisk…
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951257-1G OR951257-5G
APOSOR951257-1GEA 0 CZK
APOSOR951257-1G APOSOR951257-5G
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495896
CAS číslo: 82231-51-4