Tisk…
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951255-25G OR951255-5G
APOSOR951255-25GEA 4270 CZK
APOSOR951255-25G APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656778
CAS číslo: 78397-14-5