Tisk…
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951245-25G
APOSOR951245-25GEA 6050 CZK
APOSOR951245-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,055 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021865
CAS číslo: 1475-11-2