Tisk…
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951200-1G OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA 6620 CZK
APOSOR951200-1G APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07355824
CAS číslo: 871673-24-4