Tisk…
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Isopropylindoline-2,3-dione
OR951185-1G OR951185-5G
APOSOR951185-1GEA 2440 CZK
APOSOR951185-1G APOSOR951185-5G
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02947184
CAS číslo: 150560-58-0