Tisk…
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951178-1G OR951178-250MG
APOSOR951178-1GEA 4240 CZK
APOSOR951178-1G APOSOR951178-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196466
CAS číslo: 13566-63-7