Tisk…
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951172-1G OR951172-250MG
APOSOR951172-1GEA 3310 CZK
APOSOR951172-1G APOSOR951172-250MG
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,544 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07343826
CAS číslo: 27746-03-8