Tisk…
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylate
OR951167-1G OR951167-250MG
APOSOR951167-1GEA 5130 CZK
APOSOR951167-1G APOSOR951167-250MG
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03820571
CAS číslo: 25786-72-5