4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951134-1G
OR951134-5G
APOSOR951134-1GEA
6020
CZK
APOSOR951134-1G
APOSOR951134-5G
4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261414 CAS číslo: 202798-06-9 |