2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951128-1G
OR951128-250MG
APOSOR951128-1GEA
2650
CZK
APOSOR951128-1G
APOSOR951128-250MG
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂O MW: 158.586 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11044247 CAS číslo: 742070-73-1 |