Tisk…
4-Methoxyquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951081-1G OR951081-5G
APOSOR951081-1GEA 1410 CZK
APOSOR951081-1G APOSOR951081-5G
4-Methoxyquinoline 98%
4-Methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483884
CAS číslo: 607-31-8