4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methoxy-2-methy-1H-indole
OR951069-1G
OR951069-250MG
APOSOR951069-1GEA
9490
CZK
APOSOR951069-1G
APOSOR951069-250MG
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11040252 CAS číslo: 17897-50-6 |