6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951068-1G
APOSOR951068-1GEA
2730
CZK
APOSOR951068-1G
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₂ MW: 178,188 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00541472 CAS číslo: 14026-45-0 |