Tisk…
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951039-1G OR951039-25G OR951039-5G
APOSOR951039-1GEA 1620 CZK
APOSOR951039-1G APOSOR951039-25G APOSOR951039-5G
1-(2-Methylphenyl)ethanamine 98%
1-(2-Methylphenyl)ethanamine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05215232
CAS číslo: 42142-17-6