Tisk…
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR951034-1G OR951034-250MG
APOSOR951034-1GEA 979 CZK
APOSOR951034-1G APOSOR951034-250MG
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16817526
CAS číslo: 13279-88-4