Tisk…
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethylisonicotinonitrile
OR951014-1G OR951014-250MG
APOSOR951014-1GEA 11810 CZK
APOSOR951014-1G APOSOR951014-250MG
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
4-Cyano-2-ethylpyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546403
CAS číslo: 1531-18-6