Tisk…
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR951002-1G OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA 14290 CZK
APOSOR951002-1G APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Vzorec: C₈H₅ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02656397
CAS číslo: 7099-88-9