Tisk…
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9510-1G OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA 1820 CZK
APOSOR9510-1G APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₁₀O₄S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08543442
CAS číslo: 22821-85-8