Tisk…
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950985-1G OR950985-250MG
APOSOR950985-1GEA 21490 CZK
APOSOR950985-1G APOSOR950985-250MG
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410229
CAS číslo: 229008-16-6