(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950974-1G
OR950974-5G
APOSOR950974-1GEA
2150
CZK
APOSOR950974-1G
APOSOR950974-5G
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09802324 CAS číslo: 100155-73-5 |