N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
OR950936-1G
OR950936-5G
APOSOR950936-1GEA
2240
CZK
APOSOR950936-1G
APOSOR950936-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,189 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14648693 CAS číslo: 20939-77-9 |