Tisk…
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950865-1G OR950865-250MG
APOSOR950865-1GEA 1420 CZK
APOSOR950865-1G APOSOR950865-250MG
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine
Vzorec: C₅H₅N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847742
CAS číslo: 88002-33-9