(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR950823-1G
OR950823-250MG
APOSOR950823-1GEA
3910
CZK
APOSOR950823-1G
APOSOR950823-250MG
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Vzorec:
C₈H₁₀BrNO MW: 216,075 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09256372 CAS číslo: 354153-65-4 |