Tisk…
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950812-1G OR950812-250MG
APOSOR950812-1GEA 15940 CZK
APOSOR950812-1G APOSOR950812-250MG
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699057
CAS číslo: 1004-96-2