Tisk…
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950707-1G OR950707-250MG
APOSOR950707-1GEA 3810 CZK
APOSOR950707-1G APOSOR950707-250MG
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,055 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999718
CAS číslo: 1378814-84-6